SML0724
Bikaverin
from Fusarium subglutinans, ≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6,11-Dihydroxy-3,8-dimethoxy-1-methylbenzo[b]xanthene-7,10, 12-trione, Lycopersin, NSC 215139
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Fusarium subglutinans
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
solubilidade
DMSO: 0.5 mg/mL (may require sonication and heating)
chloroform: 0.5 mg/mL
dichloromethane: 0.5 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C20H14O8/c1-7-4-8(26-2)5-10-12(7)17(23)15-18(24)13-9(21)6-11(27-3)16(22)14(13)19(25)20(15)28-10/h4-6,24-25H,1-3H3
chave InChI
ZOQMSOSJEWBMHP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3