SML0674
Ramosetron hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-5-[(1-Methyl-3-indolyl)carbonyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-benzimidazole hydrochloride, YM-060, YM060
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -36 to -46°, c = 1 in methanol
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C17H17N3O.ClH/c1-20-9-13(12-4-2-3-5-16(12)20)17(21)11-6-7-14-15(8-11)19-10-18-14;/h2-5,9-11H,6-8H2,1H3,(H,18,19);1H/t11-;/m1./s1
chave InChI
XIXYTCLDXQRHJO-RFVHGSKJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to serotonin receptors for your research needs.