Documentos Principais
SML0611
Sigma-Aldrich
ML213
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(2,4,6-Trimethylphenyl)-bicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H23NO
Número CAS:
Peso molecular:
257.37
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c3c(cc(cc3C)C)C)C(=O)C1C2CC(C1)CC2
InChI
1S/C17H23NO/c1-10-6-11(2)16(12(3)7-10)18-17(19)15-9-13-4-5-14(15)8-13/h6-7,13-15H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,18,19)
chave InChI
SIQGKPGBLYKQBB-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ML213 is a selective opener of the potassium channels KCNQ2 and KCNQ4, with EC50 values of 230 and 510 nM, respectively.
ML213 is a selective opener of the potassium channels KCNQ2 and KCNQ4.
Características e benefícios
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.