SML0563
Docosahexaenoyl ethanolamide
≥98% (HPLC), ethanol solution (5 mg/ml)
Sinônimo(s):
(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-N-(2-Hydroxyethyl)docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenamide, DEA, DHEA, N-(2-Hydroxyethyl)-4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenamide, N-Docosahexaenoylethanolamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
ethanol solution (5 mg/ml)
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
cor
colorless to yellow
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to cannabinoid receptors for your research needs.