SML0404
6,8-Bis(benzylthio)-octanoic acid
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
6,8-Bis[(phenylmethyl)thio-octanoic acid, CPI-613
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCCCC(CCSCc1ccccc1)SCc2ccccc2
InChI
1S/C22H28O2S2/c23-22(24)14-8-7-13-21(26-18-20-11-5-2-6-12-20)15-16-25-17-19-9-3-1-4-10-19/h1-6,9-12,21H,7-8,13-18H2,(H,23,24)
chave InChI
ZYRLHJIMTROTBO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to study its effects on neurite outgrowth in primary mouse dorsal root ganglia cells
- to induce α-smooth muscle actin (αSMA) and pro-collagen I expression and to assess PDH enzyme activity in whole-cell lysates
- to validate basal respiration in tissue respirometry
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)