Documentos Principais
SML0391
Sigma-Aldrich
SB-268262
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(+/-)-SB-273779, N-Methyl-N-(2-methylphenyl)-3-nitro-4-(2-thiazolylsulfinyl)-benzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H15N3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
401.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C(=O)c1ccc(c(c1)[N+]([O-])=O)S(=O)c2nccs2)c3ccccc3C
InChI
1S/C18H15N3O4S2/c1-12-5-3-4-6-14(12)20(2)17(22)13-7-8-16(15(11-13)21(23)24)27(25)18-19-9-10-26-18/h3-11H,1-2H3
chave InChI
YXHLPJQQPOMPGE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
SB-268262 is a selective non-peptide antagonist at the CGRP1 receptor. SB-268262 inhibits CGRP binding, and CGRP-mediated stimulation of adenylyl cyclase activity in human neuroblastoma cells with IC50 values of 240 and 830 nM, respectively.
Características e benefícios
This compound is featured on the Calcitonin Gene-Related Peptides page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)