SML0379
Nodinitib-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[(4-Methylphenyl)sulfonyl]-1H-benzimidazol-2-amine, CID-1088438, ML130
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC2=C(N1S(C3=CC=C(C)C=C3)(=O)=O)C=CC=C2
InChI
1S/C14H13N3O2S/c1-10-6-8-11(9-7-10)20(18,19)17-13-5-3-2-4-12(13)16-14(17)15/h2-9H,1H3,(H2,15,16)
chave InChI
SRFABRWQVPCPRG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)