SML1767
Sparstolonin B
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4,10-Dihydroxy-3H-pyrano[3,4,5-kl]xanthen-3-one, Sparstolenin B, SsnB
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C=C1)=CC2=C1OC3=C4C(C(OC=C42)=O)=C(O)C=C3
InChI
1S/C15H8O5/c16-7-1-3-11-8(5-7)9-6-19-15(18)14-10(17)2-4-12(20-11)13(9)14/h1-6,16-17H
chave InChI
DHSASSJDMAHICE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)