SML0333
NVP-BHG712
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Methyl-3-[[1-methyl-6-(3-pyridinyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl]amino]-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-benzamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1Nc2nc(nc3n(C)ncc23)-c4cccnc4)C(=O)Nc5cccc(c5)C(F)(F)F
InChI
1S/C26H20F3N7O/c1-15-8-9-16(25(37)32-19-7-3-6-18(12-19)26(27,28)29)11-21(15)33-23-20-14-31-36(2)24(20)35-22(34-23)17-5-4-10-30-13-17/h3-14H,1-2H3,(H,32,37)(H,33,34,35)
chave InChI
ZCCPLJOKGAACRT-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to study its effects on human colorectal cancer cell growth in vitro and the growth of tumor cells in mice.
- to study the regulation of endothelial nitric oxide synthase.
- to study its effects on vascularization and growth of endometriotic lesions.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology