SML0218
Bropirimine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-amino-5-bromo-6-phenyl-4(3H)-pyrimidinone, NSC 149027, PNU 54461, U 54461, U 54461S
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL (warm DMSO)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)C(Br)=C(N1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H8BrN3O/c11-7-8(6-4-2-1-3-5-6)13-10(12)14-9(7)15/h1-5H,(H3,12,13,14,15)
chave InChI
CIUUIPMOFZIWIZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)