SML0124
Rasagiline mesylate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1R)-2,3-Dihydro-N-2-propynl-1H-inden-1-amine methanesulfonate, N-Propargyl-1(R)-aminoindan methanesulfonate, TVP-1012
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D +15 to +28°, c = 0.6 mg/mL in H2O
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
H2O: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(O)(=O)=O.C#CCN[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m1./s1
chave InChI
JDBJJCWRXSVHOQ-UTONKHPSSA-N
Informações sobre genes
human ... MAOB(4129)
Aplicação
- to test its neuroprotective effects in retinitis pigmentosa (RP) by apoptosis regulator, Bax/Bcl-2 modulation
- as monoamine oxidase-B inhibitor in 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) induced mouse model
- as an anti-parkinsonian agent to test its rescue functionality in 6-hydroxydopamine-lesioned zebrafish larvae towards bradykinetic and dyskinetic-like behavior
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Our company offers many products related to histamine synthesis and metabolism for your research needs.