Documentos Principais
SCP0022
Sigma-Aldrich
ANP [Des18-22] 4-23 Amide rat
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C64H107N25O19S2
Peso molecular:
1594.82
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥70%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Ser-Ser-Cys-Phe-Gly-Gly-Arg-Ile-Asp-Arg-Ile-Gly-Ala-Cys-NH2
Aplicação
Atrial natriuretic peptide (ANP) is a 28 amino acid polypeptide vasodilator involved in water, sodium, potassium homeostasis. ANP mediates its actions via three receptor types: two guanylyl cyclase receptors know as NPR1 and NPR2 and a natriuretic peptide clearance receptor (NPR3/NPRC). ANP (4-23) is a selective agonist of natriuretic peptide receptor subtype NPR-C.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)