SML0020
BX471
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[5-chloro-2-[2-[(2R)-4-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-methyl-1-piperazinyl]-2-oxoethoxy]phenyl]-urea, ZK-811752
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥25 mg/mL
originador
Bayer
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)CN2C[C@H](N(CC2)C(=O)COc3c(cc(cc3)Cl)NC(=O)N)C
InChI
1S/C21H24ClFN4O3/c1-14-11-26(12-15-2-5-17(23)6-3-15)8-9-27(14)20(28)13-30-19-7-4-16(22)10-18(19)25-21(24)29/h2-7,10,14H,8-9,11-13H2,1H3,(H3,24,25,29)/t14-/m1/s1
chave InChI
XQYASZNUFDVMFH-CQSZACIVSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to chemokine receptors for your research needs.