SMB01055
Colladin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Coladin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
424.53
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1c2c(ccc(c2)OC[C@H]3[C@]4([C@@H](C([C@@H](CC4)OC(=O)C)(C)C)CCC3=C)C)C=CC1=O
InChI
1S/C26H32O5/c1-16-6-10-22-25(3,4)23(30-17(2)27)12-13-26(22,5)20(16)15-29-19-9-7-18-8-11-24(28)31-21(18)14-19/h7-9,11,14,20,22-23H,1,6,10,12-13,15H2,2-5H3/t20-,22-,23-,26+/m1/s1
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)