SMB01059
Coatline B
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
(2R)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-(3-β-D-glucopyranosyl-2,4-dihydroxyphenyl)-2-hydroxy-1-propanone (ACI)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
452.41
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c(c(ccc2O)C(=O)[C@H](O)Cc3cc(c(cc3)O)O)O)O)O)O)CO
chave InChI
LNVWGAALAQOWHF-IUOSPEFCSA-N
Descrição geral
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)