Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(\C=C\CCCC\C=C\c1ccc2OCOc2c1)N3CCCCC3
InChI
1S/C21H27NO3/c23-21(22-14-8-5-9-15-22)11-7-4-2-1-3-6-10-18-12-13-19-20(16-18)25-17-24-19/h6-7,10-13,16H,1-5,8-9,14-15,17H2/b10-6+,11-7+
chave InChI
PKLGRWSJBLGIBF-JMQWPVDRSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3