SMB01006
Dechlorogriseofulvin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
3′,4,6-Trimethoxy-5′-Methylspiro[1-Benzofuran-2,4′-Cyclohex-2-Ene]-1′,3-Dione, 7-Dechlorogriseofulvin, griseofulvin impurity B [EP impurity]
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
318.32
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@]3([C@@H](CC(=O)C=C3OC)C)C(=O)c2c1cc(cc2OC)OC
InChI
1S/C17H18O6/c1-9-5-10(18)6-14(22-4)17(9)16(19)15-12(21-3)7-11(20-2)8-13(15)23-17/h6-9H,5H2,1-4H3/t9-,17+/m1/s1
chave InChI
QPCYNIYZPDJCMB-XLFHBGCDSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)