SMB00919
Cichoriin
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
Cichoriin, 6,7-Dihydroxycoumarin 7-glucoside, 6-Hydroxy-7-(β-D-glucopyranosyloxy)coumarin, Cichorioside
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
cor
off-white to beige
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H16O9/c16-5-10-12(19)13(20)14(21)15(24-10)23-9-4-8-6(3-7(9)17)1-2-11(18)22-8/h1-4,10,12-17,19-21H,5H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
chave InChI
WNBCMONIPIJTSB-TVKJYDDYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3