SMB00231
Loganic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Loganate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1[C@@H](O)C[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C16H24O10/c1-5-8(18)2-6-7(14(22)23)4-24-15(10(5)6)26-16-13(21)12(20)11(19)9(3-17)25-16/h4-6,8-13,15-21H,2-3H2,1H3,(H,22,23)/t5-,6+,8-,9+,10+,11+,12-,13+,15-,16-/m0/s1
chave InChI
JNNGEAWILNVFFD-CDJYTOATSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)