Documentos Principais
PHL89512
Gentiopicroside
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
(3S,4R)-4-ethenyl-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-4,6-dihydro-3H-pyrano[3,4-c]pyran-8-one, (5R,6S)-5-Ethenyl-6-(-D-glucopyranosyloxy)-5,6-dihydro-1H,3H-Pyrano[3,4-c]pyran-1-one, (5R-trans)-5-ethenyl-6-(-D-glucopyranosyloxy)-5,6-dihydro-1H,3H-pyrano[3,4-c]pyran-1-one, Gentiopicrin, NSC606402
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H20O9
Número CAS:
Peso molecular:
356.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C[C@H]1[C@H](O[C@]2([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)OC=C3C(OCC=C31)=O
InChI
1S/C16H20O9/c1-2-7-8-3-4-22-14(21)9(8)6-23-15(7)25-16-13(20)12(19)11(18)10(5-17)24-16/h2-3,6-7,10-13,15-20H,1,4-5H2/t7-,10-,11-,12+,13-,15+,16+/m1/s1
chave InChI
DUAGQYUORDTXOR-GPQRQXLASA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Ações bioquímicas/fisiológicas
Gentiopicroside is an important active component of secoiridoid glycosides from Gentiana macrophylla Pall that exhibit anti-inflammatory, antibacterial and liver protecting activities. Gentiopicroside protects chondrocytes from IL-1β-induced inflammation response.
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)