Documentos Principais
PHL80426
3,5-Dicaffeoylquinic acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
3,5-Di-caffeoylquinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H24O12
Número CAS:
Peso molecular:
516.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](C[C@@](O)(C[C@H]1OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O)OC(=O)\C=C\c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C25H24O12/c26-15-5-1-13(9-17(15)28)3-7-21(30)36-19-11-25(35,24(33)34)12-20(23(19)32)37-22(31)8-4-14-2-6-16(27)18(29)10-14/h1-10,19-20,23,26-29,32,35H,11-12H2,(H,33,34)/b7-3+,8-4+/t19-,20-,23-,25+/m1/s1
chave InChI
KRZBCHWVBQOTNZ-PSEXTPKNSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: echinacea hedera
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Caftaric acid analytical standard
Supelco
88656
Caftaric acid
Ácido clorogênico primary reference standard
00500590
Ácido clorogênico
Caffeic acid ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C0625
Caffeic acid
p-Coumaric acid ≥98.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
C9008
p-Coumaric acid