65969
4-O-Caffeoylquinic acid
≥98.0%
Sinônimo(s):
4-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-D-quinic acid, Cryptochlorogenic acid
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder or crystals
atividade óptica
[α]/D -76.0±5.0°, c = 0.5 in H2O
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(21)25-14-11(19)6-16(24,15(22)23)7-12(14)20/h1-5,11-12,14,17-20,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
chave InChI
GYFFKZTYYAFCTR-JUHZACGLSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?