Y0000569
Ácido clorogênico
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido 1,4,5-tri-hidroxiciclo-hexanocarboxílico 3-(3,4-di-hidroxicinamato), Ácido 3-(3,4-di-hidroxicinamoil)quínico
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
chlorogenic acid
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
210 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
chave InChI
CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Descrição geral
Chlorogenic acid belongs to the class of phenolic acid derivatives commonly found in higher plants. It is widely used as a highly valuable natural polyphenol compound, in consumer chemicals, medicine, food and beverage industries.
Aplicação
Embalagem
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)