Key Documents
SMB00539
Sigma-Aldrich
6′′,6′′-Dimethylpyrano[2′′,3′′:7,8]flavone
≥95% (LC/MS-UV)
Sinônimo(s):
8,8-dimethyl-2-phenylpyrano[2,3-f]chromen-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H16O3
Número CAS:
Peso molecular:
304.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-UV)
forma
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C=CC2=C(C=CC3=C2OC(C4=CC=CC=C4)=CC3=O)O1
InChI
1S/C20H16O3/c1-20(2)11-10-15-17(23-20)9-8-14-16(21)12-18(22-19(14)15)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3
chave InChI
RBKWJAHRWPDNPM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3