PHL80356
Astilbin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
Dihydroquercetin 3-rhamnoside, Taxifolin 3-rhamnoside
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=C(O)C=C(O)C=C2O[C@H](C3=CC(O)=C(O)C=C3)[C@H]1O[C@@]4([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O4
InChI
1S/C21H22O11/c1-7-15(26)17(28)18(29)21(30-7)32-20-16(27)14-12(25)5-9(22)6-13(14)31-19(20)8-2-3-10(23)11(24)4-8/h2-7,15,17-26,28-29H,1H3/t7-,15-,17+,18+,19-,20+,21-/m0/s1
chave InChI
ZROGCCBNZBKLEL-MFSALPCASA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)