80198
Methoxatin disodium salt
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
PQQ, Pyrrolo-quinoline-quinone disodium salt
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
fermentation/recombinant
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
cor
red-brown to deep orange
red-brown to deep red-brown
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(nc2C(=O)C(=O)c3cc([nH]c3-c12)C(=O)O[Na])C(=O)O[Na]
InChI
1S/C14H6N2O8.2Na/c17-10-4-2-6(14(23)24)15-8(4)7-3(12(19)20)1-5(13(21)22)16-9(7)11(10)18;;/h1-2,15H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
UFVBOGYDCJNLPM-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Safety assessment of a novel, dietary pyrroloquinoline quinone disodium salt (mnemoPQQ): This study investigates the safety profile of Methoxatin disodium salt, which has implications for its application in assay development for clinical and diagnostic purposes. Specifically, it addresses the compound′s use in dietary supplements and potential crossover into clinical assays where safety and toxicity are paramount (Shiojima et al., 2022).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)