Documentos Principais
SMB00413
Sigma-Aldrich
α-GalNAc-PEG3-Alkyne
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-GalNAc-PEG3-Propyne, (9-Propargyl-3,6,9-trioxadodecyl) 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, (Dodec-11-yn-3,6,9-trioxadodecyl) 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, 2-{2-[2-(Prop-2-ynyloxy)ethoxy]ethoxy}ethyl 2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H29NO9
Peso molecular:
391.41
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](CO)O[C@H](OCCOCCOCCOCC#C)[C@@H]([C@H]1O)NC(C)=O
InChI
1S/C17H29NO9/c1-3-4-23-5-6-24-7-8-25-9-10-26-17-14(18-12(2)20)16(22)15(21)13(11-19)27-17/h1,13-17,19,21-22H,4-11H2,2H3,(H,18,20)/t13?,14?,15-,16+,17-/m0/s1
chave InChI
NKSPHILIVROOQP-ZKLCHKPXSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
α-GalNAc-PEG3-Alkyne is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important for use as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity and solubility and protein enhancers.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)