SMB00010
Albocycline
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Albocyclin, Cineromycin-β-methylaether, Ingramycin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@H](CC\C=C(\[C@H](\C=C\[C@](\C=C\C1=O)(O)C)OC)/C)C)C
InChI
1S/C18H28O4/c1-13-7-6-8-14(2)16(21-5)9-11-18(4,20)12-10-17(19)22-15(13)3/h8-13,15-16,20H,6-7H2,1-5H3/b11-9+,12-10+,14-8+/t13-,15+,16-,18+/m0/s1
chave InChI
BYWWNDLILWPPJP-REXWONOSSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)