01130595
Xanthohumol
primary reference standard
Sinônimo(s):
(E)-1-[2,4-Dihydroxy-6-methoxy-3-(3-methyl-2-butenyl)phenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)propenone, 2′,4,4′-Trihydroxy-6′-methoxy-3′-prenylchalcone
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(O)c(C\C=C(/C)C)c(O)c1C(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C21H22O5/c1-13(2)4-10-16-18(24)12-19(26-3)20(21(16)25)17(23)11-7-14-5-8-15(22)9-6-14/h4-9,11-12,22,24-25H,10H2,1-3H3/b11-7+
chave InChI
ORXQGKIUCDPEAJ-YRNVUSSQSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)