SBPV04
BCRP Human Vesicular Transport Kit
membrane based kit for Human BCRP Vesicular Transport Assays
Sinônimo(s):
ABCG2, Breast Cancer Resistance Protein
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in human cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... ABCG2(9429)
Descrição geral
Aplicação
PREDIVEZTM vesicular transport kits are available in three sizes 3, 6 or 9 compound sizes. The kits contain the sufficient amount of reagents and membrane preparations needed for the testing of 3 compounds per 96-well plate. Each kit is accompanied by a CD that includes the assay protocol, an Excel spreadsheet with a data processing template, SDS and the inhibition curves with reference compounds.
forma física
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1B