SAE0112
β2-Microglobulin from human urine
≥98% (SDS-PAGE), solution
Sinônimo(s):
β2-Microglobulin from human urine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
solution
Impurezas
Infectious Agents, tested
solubilidade
water: soluble
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... B2M(567)
Descrição geral
β2 microglobulin (β2-M) is a polypeptide that associates with the heavy chain of class I major histocompatibility complex (MHC) antigens on the cell surface. It is a non-glycosylated protein, synthesized by all nucleated cells. Its secondary structure comprises of seven β-strands, arranged into two β-sheets connected by a single disulfide bridge.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)