SAE0023
Alanine Racemase from Bacillus stearothermophilus
buffered aqueous solution, ≥10 IU/mg solid
Sinônimo(s):
Alanine Racemase from Bacillus stearothermophilus
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Bacillus sp. (B. stearothermophilus)
Nível de qualidade
Formulário
buffered aqueous solution
atividade específica
≥10 IU/mg solid
peso molecular
Mr 78 kDa (2 subunits 39 kDa each)
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)