S8316
Monoclonal Anti-SUV39H1 Histone Methyltransferase antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 44.1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
44.1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using extract of HeLa nuclear cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SUV39H1(6839)
mouse ... Suv39h1(20937)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
For immunoblotting, a working concentration of 2-4 mg/mL is recommended using an extract of HeLa nuclear cells.
Ações bioquímicas/fisiológicas
The overall identity between the human and mouse SUV39H1 amino acid sequences is 95%, both lacking an N-terminal 155 amino acid stretch from Drosophila Su(var)3-9. As a consequence, cross-species amino acid identity reaches 42% between the fly and the two mammalian proteins. The SUV39H1 protein consists of three regions: a SET domain, a 110 amino acid domain containing several cysteine conserved residues, and a chromo domain.
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)