05-615
Anti-SUV39H1 Histone Methyltransferase antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, MG44
Sinônimo(s):
KMT1A
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-SUV39H1 Antibody, clone MG44, ascites fluid, clone MG44, Upstate®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MG44, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Chromatin Biology
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
U2OS cell lysate
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1