SAB5702991
Anti-alpha + beta Synuclein Antibody, clone 9E9X5, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
NACP, PARK1, PARK4, PD1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9E9X5, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
18 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
1.35 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MDVFMKGLSKAKEGVVAAAEKTKQGVAEAAGKTKEGVLYVGSKTKEGVVHGVATVAEKTKEQVTNVGGAVVTGVTAVAQKTVEGAGSIAAATGFVKKDQL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SNCA(6620) , SNCB(6622)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1