Documentos Principais
SAB5702191
Sigma-Aldrich
Anti-SynGAP Antibody, clone 8M2S9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MRD5, RASA1, RASA5, SYNGAP
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
8M2S9, monoclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
rat, human, rat
técnica(s):
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
8M2S9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
140 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.70 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
SEKRLRQQQAEKDSQIKSIIGRLMLVEEELRRDHPAMAEPLPEPKKRLLDAQERQLPPLGPTNPRVTLAPPWNGLAPPAPPPPPRLQITENGEFRNTADH
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYNGAP1(8831)
Descrição geral
This gene encodes a Ras GTPase activating protein that is a member of the N-methyl-D-aspartate receptor complex. The N-terminal domain of the protein contains a Ras-GAP domain, a pleckstrin homology domain, and a C2 domain that may be involved in binding of calcium and phospholipids. The C-terminal domain consists of a ten histidine repeat region, serine and tyrosine phosphorylation sites, and a T/SXV motif required for postsynaptic scaffold protein interaction. The encoded protein negatively regulates Ras, Rap and alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid receptor trafficking to the postsynaptic membrane to regulate synaptic plasticity and neuronal homeostasis. Allelic variants of this gene are associated with intellectual disability and autism spectrum disorder. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Nov 2016]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1244-1343 of human SynGAP (Q96PV0).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)