SAB5900202
Alpaca Anti-PD-L1, recombinant single domain Antibody
Recombinant Alpaca(VHH) Nano antibody
Sinônimo(s):
B7-H, B7H1, PD-L1, PDCD1LG1, PDL1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
alpaca
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity purified VHH antibody
clone
PL03, monoclonal
Ensaio
>95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized solid
peso molecular
14.4 kDa
~ 15-18 kDa (SDS PAGE under reducing condition)
purificado por
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
reatividade de espécies
human, (Cynomolgus macaques)
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000-1:100000
flow cytometry: 1:50-1:100
immunofluorescence: 1:200-1:800
immunohistochemistry: 1:200-1:800
western blot: 1:1000-1:3000
cor
colorless
pH
( in PBS, pH 7.4)
Isotipo
VHH
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD274(29126)
Descrição geral
Single-domain antibody (sdAb), also called nano-antibody, is the variable region isolated from the antigen-binding variable domain (VHH) of camelid heavy-chain-only antibody. It lacks light chains and a first constant domain(CH1). This configuration confers a number of unique advantages over conventional monoclonal antibodies. The small size of just 15 kDa (2~4 nm), single-domain antibody is the smallest antigen-binding fragment that can easily penetrate tissues, allowing them to bind epitopes that are inacessible to conventional antibodies. The small size and monovalency makes it a superior tool in microsopy. These single-domain antibodies offer superior chemical (wide variety of pH, urea, etc) and thermal stability and increased solubility than conventional antibodies. All our antibodies are tested to ensure the highest level of specificity, sensitivity and reproducibility.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Embalagem
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)