ABN302
Anti-Complex I-75kD Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
NADH-ubiquinone oxidoreductase 75 kDa subunit, mitochondrial, Complex I-75kD, CI-75kD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NDUFS1(4719)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Signaling
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution from a representative lot detected Complex I-75kD in rat brain, human brain, and human heart tissue lysates.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Complex I-75kD in human kidney and human heart tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected Complex I-75kD in mouse brain tissue lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1