SAB5702764
Anti-GRIK2 Antibody, clone 4B4L9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
EAA4, GLR6, GLUK6, GLUR6, GluK2, MRT6
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
4B4L9, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
100 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.41 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MGAEELAFRFAVNTINRNRTLLPNTTLTYDTQKINLYDSFEASKKACDQLSLGVAAIFGPSHSSSANAVQSICNALGVPHIQTRWKHQVSDNKDSFYVSLY
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIK2(2898)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1