NA26
Anti-MSH2 (Ab-1) Mouse mAb (GB12)
liquid, clone GB12, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Mismatch Repair Protein 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GB12, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MSH2(4436)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1 µg/ml)
Immunoprecipitation (1 µg/reaction)
Paraffin Sections (3 µg/ml, heat pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
LoVo cells
HCT116 or SW480 cells or colon tissue
Outras notas
Papadopoulos, N., et al. 1994. Science263, 1625.
Peltomäki, P. T. 1994. Annals of Medicine26, 215.
Fishel, R., et al. 1993. Cell75, 1027-1038, 1993.
Leach, F. S., et al. 1993. Cell75, 1215.
Lindbolm, A., et al. 1993. Nature Genetics5, 279.