Documentos Principais
HS100012
Sprout® Mini-Centrifuge Rotor
to hold, 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.11
descrição
Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396
Características
to hold 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
embalagem
case of 1 ea
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS100012
Parâmetros
6000 rpm speed ((Fully loaded))
Descrição geral
Sprout Mini-Centrifuge Rotor SnapSpin 2 x 8 Strip 0.2mL, Black
Informações legais
Sprout is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)