Documentos Principais
AV35515
Sigma-Aldrich
Anti-GRIK2 (AB2) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Sinônimo(s):
Anti-Glutamate receptor, ionotropic, kainate 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
102 kDa
reatividade de espécies
guinea pig, human, horse, rabbit, rat, dog, mouse, bovine
concentração
0.5 mg - 1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRIK2(2898)
Imunogênio
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human GRIK2
Ações bioquímicas/fisiológicas
The GRIK2 gene encodes a subunit of a kainate glutamate receptor. Glutamate receptors mediate the majority of excitatory neurotransmission in the brain. This receptor may have a role in synaptic plasticity and may be important for learning and memory. It also may be involved in the transmission of light information from the retina to the hypothalamus. The structure and function of the encoded protein is changed by RNA editing.
Sequência
Synthetic peptide located within the following region: PDFSSLSRAILDLVQFFKWKTVTVVYDDSTGLIRLQELIKAPSRYNLRLK
forma física
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)