SAB5702714
Anti-Alpha-2-Macroglobulin (A2M) Antibody, clone 7V6M10, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
A2MD, CPAMD5, FWP007, S863-7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7V6M10, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
185 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.30 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
QAPSAEVEMTSYVLLAYLTAQPAPTSEDLTSATNIVKWITKQQNAQGGFSSTQDTVVALHALSKYGAATFTRTGKAAQVTIQSSGTFSSKFQVDNNNRLLL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... A2M(2)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1