Documentos Principais
SAB5702506
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
rabbit monoclonal, 0E9I7
Sinônimo(s):
DYT14, DYT5b, TYH
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Nome do produto
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone 0E9I7, Rabbit Monoclonal,
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
0E9I7, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
59 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.5mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MPTPDATTPQAKGFRRAVSELDAKQAEAIMVRGQGAPGPSLTGSPWPGTAAPAASYTPTPRSPRFIGRRQSLIEDARKEREAAVAAAAAAVPSEPGDPLE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TH(7054)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is involved in the conversion of tyrosine to dopamine. It is the rate-limiting enzyme in the synthesis of catecholamines, hence plays a key role in the physiology of adrenergic neurons. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive Segawa syndrome. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Tyrosine Hydroxylase (P07101).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)