Documentos Principais
SAB5702401
Sigma-Aldrich
Anti-ATG16L1 Antibody, clone 5N2N9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
APG16L, ATG16A, ATG16L, IBD10, WDR30
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
5N2N9, monoclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
mouse, mouse
técnica(s):
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5N2N9, monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
RAADFPRWKRHISEQLRRRDRLQRQAFEEIILQYNKLLEKSDLHSVLAQKLQAEKHDVPNRHEISPGHDGTWNDNQLQEMAQLRIKHQEELTELHKKRGE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ATG16L1(55054)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is part of a large protein complex that is necessary for autophagy, the major process by which intracellular components are targeted to lysosomes for degradation. Defects in this gene are a cause of susceptibility to inflammatory bowel disease type 10 (IBD10). Several transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Jun 2010]
Imunogênio
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 6-105 of human ATG16L1 (Q676U5).
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)