SAB4200822
Anti-LC3C antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Autophagy-related protein LC3 C, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 C, MAP1 light chain 3-like protein 3, MAP1A/MAP1B LC3 C, MAP1A/MAP1B light chain 3 C, Microtubule-associated protein 1 light chain 3 gamma, Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3C
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~16/18 kDa
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 1:2000-1:4000 using HEK-293T cells overexpressing human LC3C.
immunofluorescence: 1:400-1:800 using human HeLa cells treated with Bafilomycin A1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP1LC3C(440738)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)