SAB5702311
Anti-WT1 Antibody, clone 6L9X6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
WT1, AWT1, EWS-WT1, GUD, NPHS4, WAGR, WIT-2, WT33, Wilms tumor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6L9X6, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
51-60 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
0.4 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
PPPPPPPPPHSFIKQEPSWGGAEPHEEQCLSAFTVHFSGQFTGTAGACRYGPFGPPPPSQASSGQARMFPNAPYLPSCLESQPAIRNQGYSTVTFDGTPSYGHTPSHHAAQFPNHSFKHEDPMGQQGSLGEQQYSVPPPVYGCHTPTDSCTGSQALLLRTPYSSDNLYQMTSQLECMTWNQMNLGATLKGV
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... Wilms Tumor Protein(7490)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1