05-753
Anti-WT1 Antibody, clone 6F-H2
clone 6F-H2, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-AWT1, Anti-GUD, Anti-NPHS4, Anti-WAGR, Anti-WIT-2, Anti-WT-1, Anti-WT33
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6F-H2, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... WT1(7490)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1