SAB5702181
Anti-TPO-R/CD110/c-Mpl Antibody, clone 5Q9Z6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
C-MPL, CD110, MPLV, THCYT2, TPOR
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5Q9Z6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
80 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
0.80 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
HRVLGQYLRDTAALSPPKATVSDTCEEVEPSLLEILPKSSERTPLPLCSSQAQMDYRRLQPSCLGTMPLSVCPPMAESGSCCTTHIANHSYLPLSYWQQP
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MPL(4352)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)