Documentos Principais
SAB5702177
Sigma-Aldrich
Anti-C/EBPB Antibody, clone 9W4A10, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
C/EBP-beta,IL6DBP,NF-IL6,TCF5,CEBP beta,CEBPB
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
clone:
9W4A10, monoclonal
application:
WB
reatividade de espécies:
rat, human, rat
técnica(s):
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9W4A10, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
32-47 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
1.2 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
TACYAGAAPAPSQVKSKAKKTVDKHSDEYKIRRERNNIAVRKSRDKAKMRNLETQHKVLELTAENERLQKKVEQLSRELSTLRNLFKQLPEPLLASSGHC
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CEBPB(1051)
Descrição geral
This intronless gene encodes a transcription factor that contains a basic leucine zipper (bZIP) domain. The encoded protein functions as a homodimer but can also form heterodimers with CCAAT/enhancer-binding proteins alpha, delta, and gamma. Activity of this protein is important in the regulation of genes involved in immune and inflammatory responses, among other processes. The use of alternative in-frame AUG start codons results in multiple protein isoforms, each with distinct biological functions. [provided by RefSeq, Oct 2013]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 246-345 of human C/EBPB (P17676).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)